Fontos dokumentumok
M2939
Methyl arachidonyl fluorophosphonate
≥98%, methyl acetate solution (10 mg/mL)
Szinonimák:
MAPF, Phosphonofluoridic acid, methyl-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenyl ester
Teszt
≥98%
Forma
methyl acetate solution (10 mg/mL)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCP(F)(=O)OC
InChI
1S/C21H36FO2P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22,23)24-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWKZCGMJGHHOKJ-ZKWNWVNESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
3.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)