1.40011
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
GranuCult® prime, according to USDA-FSIS, granular, suitable for microbiology, pathogen testing
Szinonimák:
GranuCult® modified Tryptic Soy Broth, mTSB, soy broth, CASO Broth, Casein-peptone Soymeal-peptone Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to USDA-FSIS
Minőségi szint
Forma
granular
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
alkalmasság
Escherichia coli O157:H7
Escherichia coli (non-O157 Shiga Toxin-Producing (STEC))
Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3