Fontos dokumentumok
301485
1-Chloroethyl chloroformate
98%
Szinonimák:
ACE-Cl
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3.25 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
100
200
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for N-demethylation reaction during determination of multiple drugs of abuse in biological fluids using capillary electrophoresis with native fluorescence and laser-induced fluorescence detection
- as catalyst in chemoselective desilylation of silyl-protected alcohols
- as reagent in N-demethylation of tertiary amines to produce drug metabolite reference material for forensic toxicological applications
- as reagent to cleave benzhydryl groups from amines
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?