Fontos dokumentumok
1.02446
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Szinonimák:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CCl3D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
EC index szám:
212-742-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
211 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99.95 atom % D
Forma
liquid
hatékonyság
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.005% Water (HO) (NMR)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-64.1 °C
sűrűség
1.50 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Általános leírás
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Alkalmazás
  • Extraction of alkaloids for NMR-based profiling: exploratory analysis of an archaic Cinchona bark collection.: This study explores the methods of extracting alkaloids for NMR profiling, highlighting the application of Chloroform-D1 in the chemical analysis process to ensure accurate and detailed spectroscopy results. The research was conducted using an archaic Cinchona bark collection, providing insights into the historical and analytical applications of Chloroform-D1 in academic settings (Yilmaz et al., 2012).
Analízis megjegyzés
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.005 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)