Fontos dokumentumok
1.03168
Supelco
Eriochrome blue-black B (C.I. 14640)
metal indicator
Szinonimák:
Eriochrome blue-black B (C.I. 14640), 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-naphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H13N2NaO5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.38
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
222-639-6
NACRES:
NA.21
product name
Eriochrome blue-black B (C.I. 14640), metal indicator
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
veszteség
≤10% loss on drying, 110°C
pH
9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
20 g/L
térfogatsúly
540 kg/m3
λmax
634-644 nm (buffer pH 10.0)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c23-17-11-18(28(25,26)27)14-7-3-4-8-15(14)19(17)22-21-16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)20(16)24;/h1-11,21,24H,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b22-19-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Alkalmazás
  • New palladium-oxazoline complexes: Synthesis and evaluation of the optical properties and the catalytic power during the oxidation of textile dyes.: This study examines new palladium-oxazoline complexes, focusing on their synthesis and evaluation of their optical properties and catalytic power in the oxidation of textile dyes, including Eriochrome Blue-Black B (Hassani et al., 2015).
  • Wet air and catalytic wet air oxidation of several azodyes from wastewaters: the beneficial role of catalysis.: This research explores the application of wet air and catalytic wet air oxidation processes to degrade various azo dyes in wastewaters, highlighting the positive impact of catalysis in enhancing degradation efficiency, potentially applicable to Eriochrome Blue-Black B (Rodríguez et al., 2009).
Analízis megjegyzés
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 634 - 644 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; buffer pH 10.0; calculated on anhydrous substance): 220 - 320
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3