Fontos dokumentumok
1.03062
Supelco
Dimethylglyoxime
GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Dimethylglyoxime, Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CNOH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352126
EC index szám:
202-420-1
NACRES:
NA.05
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99% (gravimetric)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Teszt
≥99% (gravimetric)
Forma
solid
mp
239-243 °C (decomposition)
térfogatsúly
620 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(O)\C(=C(/N=O)\C)\C
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h5,7H,1-2H3/b4-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (gravimetrically): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Melting range: 239 - 243 °C
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Suitability as reagent (at Nickel): passes test
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3