Fontos dokumentumok
1.02555
SAFC
Charcoal activated
Ph Eur
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C
CAS-szám:
Molekulatömeg:
12.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101522
EC index szám:
231-153-3
Ügynökség
Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
solid
mp
3550 °C
térfogatsúly
150‑440 kg/m3
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Charcoal activated is used in the decolorization and impurity removal of medicine.
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg