Fontos dokumentumok
1.02051
Supelco
Chemizorb® Powder
Absorbent for spilled liquids
Szinonimák:
Absorbents for liquid spillages, Spillages, absorbents for, Hazardous liquid spillages, absorbents for, Absorbant for spilled liquids
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
47131905
EC index szám:
231-545-4
NACRES:
NB.51
Minőségi szint
form
solid
részecskeméret
<0.1 mm (>=85%)
pH
9-10 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
sűrűség
2.3 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
120 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
pH-value (10 %; water): 9 - 11
Bulk density: about 18
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
Water absorption capacity: about 200
Jogi információk
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg