Fontos dokumentumok
1.01596
Supelco
Chemizorb® OH⁻
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Szinonimák:
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
About This Item
UNSPSC kód:
47131905
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
form
powder (or fine grains)
térfogatsúly
30‑70 g/100 mL
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
Jogi információk
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2