Fontos dokumentumok
1.01591
Supelco
Chemizorb® HF
Absorbent and neutralizer for spilled hydrofluoric acid, with indicator
Szinonimák:
HF Absorbent
About This Item
UNSPSC kód:
47131905
NACRES:
NB.51
gőznyomás
<20 hPa ( 20.0 °C)
Minőségi szint
Forma
powder (or fine grains)
térfogatsúly
180 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
capacity (for acid): ≥ 60 %
Jogi információk
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3