Fontos dokumentumok
1.02001
Supelco
Cadmium
coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Szinonimák:
Cadmium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141707
EC index szám:
231-152-8
NACRES:
NA.21
gőznyomás
1.3 hPa ( 394 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Forma
solid
szennyeződések
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.002% Cu (Copper)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.01% Pb (Lead)
mp
321 °C
sűrűség
8.6 g/cm3 at 22 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: 2001-4; 2001; 2001-2
Analízis megjegyzés
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)