Merck
GF48547693
Bismuth
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.5+%
Szinonimák:
BI006041
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Bi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 485-476-93
ellenállás
129 μΩ-cm, 20°C
súly
50 g
maximum részecskeméret
45 μm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
sűrűség
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)