Fontos dokumentumok
1.01092
Supelco
Aluminium oxide 60 G F₂₅₄ neutral (type E)
for thin-layer-chromatography
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
aluminum oxide matrix
plastic support
Minőségi szint
form
powder
Jellemzők
binder Gypsum
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 500 g
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
részecskeméret
5-40 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
pH
7.7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2050 °C
sűrűség
4.0 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
640 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Standardized sorbents ensure reliable results every time. Our broad spectrum meets all kinds of needs. In TLC, silica gel 60 sorbent is considered the most versatile. Our assortment of silica gel 60 features different grades with particle sizes ranging from 5-40 µm: silica with a gypsum binder, silica with no foreign binder, and silica gel with a fluorescence indicator. We also offer high-quality aluminum oxide, cellulose microcrystalline, and kieselgur (also known as diatomaceous earth).
Analízis megjegyzés
Assay (CaSO₄·0.5 H₂O): 7 - 10 %
pH-value: 7.0 - 8.0
d 10 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 5 µm
d 50 (laser diffraction, size distribution): ≤ 15 µm
d 90 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 30 µm
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2