1.00757
Zirconium(IV) oxide
Technipur®
Szinonimák:
Zirconia, Zirconium dioxide, Zirconium oxide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
5000 °C (lit.)
5000 °C
mp
2700 °C (lit.)
sűrűség
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
The doping of ZrO2 with Ce4+ ions makes it photosensitive to visible light leading to the formation of a 3rd generation photoactive system with potential applications in photocatalysis.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg