Fontos dokumentumok
913510
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide nanofibers
Szinonimák:
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium dioxide nanofibers, ZrO2
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma
nanofiber
Minőségi szint
Szálátmérő × H
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
külső felület
20-30 m2/g
Primer kristályméret
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
SMILES string
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Alkalmazás
Zirconium oxide has applications in electro ceramics, catalysts, catalyst support, piezoelectric crystals, oxygen sensors, abrasives, thermal barrier coating, fireproof materials, ion conductors, buffer layers for growing superconductors, materials for high temperature chemical processes, and inorganic separators.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.