Fontos dokumentumok
1.00424
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Szinonimák:
TM=["Hibar"] RT column for customized packing
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
25 cm × 4 mm
Terméknév
Hibar® 250-4,6, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
elválasztástechnika
supercritical fluid (SFC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Jogi információk
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany