SAB4301534
Anti-phospho-p38 MAPK (pTyr322) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
CSBP, EXIP, Mxi2, RK, p38
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
43 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_001306.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr322)
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1