MABS64
Anti-phospho-p38 (Thr180/Tyr182) Antibody, clone 6E5.2
clone 6E5.2, from mouse
Szinonimák:
mitogen-activated protein kinase 14, cytokine suppressive anti-inflammatory drug binding protein, stress-activated protein kinase 2A, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, CSAID-binding protein, MAP kinase MXI2, MAX-interacting pro
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6E5.2, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
MAP Kinases
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected p38 on 10 µg of Anisomycin treated and untreated HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Anisomycin treated and untreated HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1