SAB5700804
Anti-p38 MAPK antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CSBP, CSBP1, CSBP2, CSPB1, EXIP, MAPK14, Mxi2, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A, p38, p38 MAPK, p38ALPHA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
29
34
35
41
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.86 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPK14(1432)
Általános leírás
Immunogen
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1