MABE1798
Anti-ATRX Antibody
mouse monoclonal, 39F
Szinonimák:
ATP-dependent helicase ATRX, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNP, Znf-HX, EC:3.6.4.12
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-ATRX Antibody, clone 39f, clone 39F, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
39F, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATRX(546)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATRX in EBV-transformed lymphocytes (McDowell, T.L., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(24):13983-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATRX in depletion in fibroblasts (Lukashchuk, V., et. al. (2008). J Virol. 82(24):12543-54).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ATRX in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1