07-716-I
Anti-KDR/Flk-1/VEGFR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase NYK, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KDR(3791)
mouse ... Kdr(16542)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KDR/Flk-1/VEGFR2 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1