1133875
USP
Cidofovir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-[(S)-3-Hydroxy-2-(O-ethylphosphonomethoxy)propyl]cytosine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cidofovir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Cidofovir
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)