ABS553
Anti-phospho KDR/FLK-1/VEGFR2 Antibody (Tyr1059)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase insert domain receptor, KDR, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
sheep (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1059)
Géninformáció
human ... KDR(3791)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KDR/FLK-1/VEGFR2 in VEGF treated HUVEC cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1