Merck
GF82934703
Iridium
foil, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
Szinonimák:
IR000209
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ir
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 829-347-03
ellenállás
4.71 μΩ-cm
méret
25 × 25 mm
vastagság
0.1 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
sűrűség
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)