07-595
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys12) Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H4K12Ac, Histone H4 (acetyl K12)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
Saccharomyces cerevisiae, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys12)
Géninformáció
human ... HIST2H4B(554313)
Általános leírás
Acetylation of histone H4 occurs at several different lysine positions in the histone tail and is performed by a family of enzymes known as Histone Acetyl Transferases (HATs).
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Acid extracted proteins from HeLa cells treated with sodium butyrate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1