Fontos dokumentumok
SRP0691
Sigma-Aldrich
PI3K (P85 ALPHA) Protein
recombinant
Bejelentkezésa Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
70-95% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
~86 kDa
koncentráció
0.2 μg/μL
elérési szám
NM_181523
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PI3K (5295)
Alkalmazás
Useful for Western blot and kinase assays.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Recombinant full-length human PI3K (p85alpha) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag. The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. p85α modulates the interaction between PI3K and platelet-derived growth factor receptor (1). Furthermore, estrogen receptor isoform ER-alpha binds in a ligand-dependent manner to the p85-alpha regulatory subunit of PI3K. Stimulation with estrogen increases ER-alpha-associated PI3K activity, leading to the activation of protein kinase B/AKT and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) (2).
Feloldás
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Tárolás és stabilitás
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)