MABF160A
Anti-CD45 (human), PerCP-Cy5.5, clone HI30 Antibody
clone HI30, from mouse, PerCP-Cy5.5
Szinonimák:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
PerCP-Cy5.5
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HI30, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTPRC(5788)
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg