05-928
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan, clone A3S, rabbit monoclonal
clone A3S, Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3, Histone H3, H3 histone, family 3A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
A3S, monoclonal
faj reaktivitás
Saccharomyces cerevisiae, mouse, chicken, yeast, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H3F3B(3021)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
2 μL of this antibody immunoprecipitated chromatin associated with Histone H3 from a wild type yeast lysate.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:2,000-1:20,000 dilution of this lot detected Histone H3 in a modification independent manner in acid extracted proteins from untreated, sodium butyrate or colcemid treated HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Acid extracted proteins from HeLa cells, HeLa nuclear extracts or acid extracted HeLa cells treated with sodium butyrate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2