ZRB1568
Anti-Phospho-IRF-3-(Ser396) Antibody, clone 2M20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Interferon regulatory factor 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2M20, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 47.22 kDa
observed mol wt ~55 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, monkey, horse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer396)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells overnight serum starved and treated with Calyculin A and Okadaic acid.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected IRF-3 phosphorylated on serine 396 in lysates from HeLa cells overnight serum starved and treated with Calyculin A (50 nM) and Okadaic acid (500 nM).
Tested applications
Affinity Binding Assay:A representative lot of this antibody bound Phosphorylated IRF3-Ser396 Peptides with a KD of 4.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay Analysis: Target band detection in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A and Okadaic acid was prevented by preblocking of a representative lot with phosphorylated IRF3-Ser396 peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected IRF-3 in human colon cancer tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)