07-448
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3K27me1, Histone H3 (mono methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
monomethylation (Lys27)
Géninformáció
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Reported by an independent laboratory (Kohlmaier, A., 2004; Perez-Burgos, L., 2004; Peters, A. H., 2003).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
0.1-0.2 μg/mL had detected monomethylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1