05-802R
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody, clone 50-1C-25, rabbit monoclonal
clone NL50, Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NL50, monoclonal
faj reaktivitás
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr308)
Géninformáció
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
This lot detected Akt when phosphorylated on Thr308 at 1:1,000 dilution in PDGF-treated NIH/3T3 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Minőség
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1