07-328
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys8) Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H4K8Ac, Histone H4 (acetyl K8)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, Saccharomyces cerevisiae
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys8)
Géninformáció
human ... H4C1(8359)
Általános leírás
The N-terminal tail of histone H4 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
Sodium butyrate treated HeLa cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1