05-858
Anti-Histone H4 Antibody, pan, clone 62-141-13, rabbit monoclonal
clone 62-141-13, Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
62-141-13, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, yeast, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Saccharomyces cerevisiae ... Hhf1(852294)
human ... H4C1(8359)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
1:250-1:4,000 serial dilutions of a previous lot were incubated with histone peptides containing various unmodified peptides spanning the amino-terminus of Histone H4 conjugated to Luminex microspheres. The antibody recognized both modified and unmodified peptides (See Figure B Page 2).
Chromatin Immunoprecipitation:
An independent laboratory used a previous lot of this antibody in chromatin immunoprecipitation (Issac, C., 2006).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
A 1:30,000-1:100,000 dilution of this lot detected unmodified recombinant Histone H4 protein (Catalog # 14-412) and Histone H4 in acid extracts from both untreated HeLa cells and cells treated with sodium butyrate (hyper-acetylated) or colcemid (hyper-phosphorylated)
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Acid extracts from both untreated HeLa cells and cells treated with sodium butyrate (hyper-acetylated) or colcemid (hyper-phosphorylated).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1