Merck
07-354
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys18) Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
H3K18Ac, Histone H3 (acetyl K18)
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
100 μL
198 000,00 Ft
198 000,00 Ft
Available to ship TODAYrészletek
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB06599
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
yeast, Saccharomyces cerevisiae, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
vertebrates (most common)
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys18)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
07-354-S07-35506-942
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
yeast, Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
mouse, human, rat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Histone H3 is one of the 5 main histone proteins involved in the structure of chromatin in eukaryotic cells. Featuring a main globular domain and a long N terminal tail H3 is involved with the structure of the nucleosomes of the ′beads on a string′ structure.
Acetylation of histone H3 occurs at several different lysine positions in the histone tail and is performed by a family of enzymes known as Histone Acetyl Transferases (HATs).
17 kDa
Immunogén
KLH-conjugated, synthetic peptide (GKAPRAcKQLASK-C) corresponding to amino acids 13-23 of yeast Histone H3 acetylated on lysine 18with a C-terminal cysteine added for conjugation purposes
Alkalmazás
Chromatin Immunoprecipitation:
Representative lot data.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 2 µL of either Normal Rabbit Serum , or 2 µL of Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys18)and the Magna ChIP A Kit (Cat. # 17-610). Successful immunoprecipitation of Acetyl-Histone H3 (Lys18) associated DNA fragments was verified by qPCR using Control Primers specific for the human GAPDH promoter region as a positive locus, and β-globin primers as a negative locus. Data is presented as percent input of each IP sample relative to input chromatin for each amplicon and ChIP sample as indicated.
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
ChIP-Sequencing:
Representative lot data. Chromatin immunoprecipitation was performed using the Magna ChIP HiSens kit (cat# 17-10460), 2 μg of anti-acetyl-Histone H3 (Lys18) antibody (cat# 07-354), 20 µL Protein A/G beads , and 1e6 crosslinked HeLa cell chromatin followed by DNA purification using magnetic beads. Libraries were prepared from Input and ChIP DNA samples using standard protocols with Illumina barcoded adapters, and analyzed on Illumina HiSeq instrument. An excess of ten million reads from FastQ files were mapped using Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) following TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/) tag removal. Peaks were identified using MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), with peaks and reads visualized as a custom track in UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) from BigWig and BED files.
Western Blot Analysis:
Representative lot data.
Recombinant histone H3 (lane 1, Catalog # 14-494) and acid extracts from sodium butyrate treated (lane 2) and untreated (lane 3) HeLa cells (Catalog # 17-305) were probed with anti acetyl- Histone H3 (Lys18) (1:10,000 dilution).
Arrow indicates acetyl histone H3 (Lys18) (17 kDa).
Dot Blot:
Representative lot data.
40 ng and 4ng amounts of histone peptides with various modifications (see table 1) were transferred to PVDF membrane and probed with Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys18) antibody (1:5000 dilution). Proteins were visualized using a goat anti-rabbit IgG conjugated to HRP and a chemiluminescence detection system. Image from a 60 second exposure is shown.
Use Anti-acetyl-Histone H3 (Lys18) Antibody (Rabbit Polyclonal Antibody) validated in ChIP, WB to detect acetyl-Histone H3 (Lys18) also known as H3K18Ac, Histone H3 (acetyl K18).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Recognizes Histone H3 acetylated on lysine 18.
Fizikai forma
100 μLof rabbit serum containing 0.05% sodium azide and 30% glycerol.
Analízis megjegyzés
routinely evaluated by immunoblot on acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Replaces: 04-1107
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Inducible activation of Cre recombinase in adult mice causes gastric epithelial atrophy, metaplasia and regenerative changes in the absence of "floxed" alleles.
Huh WJ, Mysorekar IU, Mills JC
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
Paola Y Bertucci et al.
Nucleic acids research, 41(12), 6072-6086 (2013-05-04)
Steroid receptors were classically described for regulating transcription by binding to target gene promoters. However, genome-wide studies reveal that steroid receptors-binding sites are mainly located at intragenic regions. To determine the role of these sites, we examined the effect of
Nucleosome competition reveals processive acetylation by the SAGA HAT module.
Ringel, AE; Cieniewicz, AM; Taverna, SD; Wolberger, C
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
B Ruthrotha Selvi et al.
The Journal of biological chemistry, 285(10), 7143-7152 (2009-12-22)
Methylation of the arginine residues of histones by methyltransferases has important consequences for chromatin structure and gene regulation; however, the molecular mechanism(s) of methyltransferase regulation is still unclear, as is the biological significance of methylation at particular arginine residues. Here
H Ogiwara et al.
Oncogene, 30(18), 2135-2146 (2011-01-11)
Non-homologous end joining (NHEJ) is a major repair pathway for DNA double-strand breaks (DSBs) generated by ionizing radiation (IR) and anti-cancer drugs. Therefore, inhibiting the activity of proteins involved in this pathway is a promising way of sensitizing cancer cells