07-239
Anti-mGluR7 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-GLUR7, Anti-MGLU7, Anti-MGLUR7, Anti-NEDSHBA, Anti-PPP1R87
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRM7(2917)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Vesicular Trafficking
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1