SAB4501325
Anti-MGLUR7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
GPRC1G, GRM7, MGLUR7, mGluR7, otein name Metabotropic glutamate receptor 7
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 102 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRM7(2917)
Related Categories
Általános leírás
MGLUR7 (glutamate metabotropic receptor 7) is coded by the glutamate receptor, metabotropic 7 (GRM7) gene. It is expressed in several parts of the central nervous system. mGluR7 is located in the presynaptic zone of the synaptic cleft of glutamatergic synapses. GRM7 gene is mapped to human chromosome 3p26. Anti-MGLUR7 Antibody detects endogenous levels of total MGLUR7 protein.
Immunogén
Immunogen Range: 866-915
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)