AB15097
Anti-mGluR4 Antibody
from rabbit
Szinonimák:
glutamate metabotropic receptor 4, glutamate receptor, metabotropic 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Grm4(268934)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Minőség
Mouse Brain Lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse Brain Lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1