MABT886
Anti-VE-Cadherin Antibody, clone Vli37
culture supernatant, clone Vli37, from rabbit
Szinonimák:
Cadherin-5, CD144, Vascular endothelial cadherin, VE-Cad, VE-cadherin, VEcad
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Vli37, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cdh5(12562)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blotting Analysis: An 1:2,000 dilution from a representative lot detected VE-cadherin expression in lysastes from mouse lung tissue, mouse brain endothelial bEnd.3 cells, and bovine aortic endothelial GM7372 cells (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Immunohistochemistry Analysis: An 1:250-5,000 dilution from a representative lot detected VE-cadherin immunoreactivity in formalin-fixed, paraffin-embeded mouse lung, aorta, and liver tissue sections (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Immunocytochemistry Analysis: An 1:500-5,000 dilution from a representative lot detected VE-cadherin immunoreactivity in bovine aortic endothelial GM7372 cells (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Minőség
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected VE-Cadherin in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2