TMS-016
Fetal Bovine Serum
US Origin, HL-1 Cell Screened FBS, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
FBS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine fetus
Minőségi szint
sterilitás
sterile; sterile-filtered
termékcsalád
FBS Select
form
liquid
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
szennyeződések
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Related Content
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.