Fontos dokumentumok
SAB5701859
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TBK1/NAK-S172 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
0.74 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer172)
Géninformáció
human ... TBK1(29110)
Általános leírás
The NF-kappa-B (NFKB) complex of proteins is inhibited by I-kappa-B (IKB) proteins, which inactivate NFKB by trapping it in the cytoplasm. Phosphorylation of serine residues on the IKB proteins by IKB kinases marks them for destruction via the ubiquitination pathway, thereby allowing activation and nuclear translocation of the NFKB complex. The protein encoded by this gene is similar to IKB kinases and can mediate NFKB activation in response to certain growth factors. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S172 of human TBK1/NAK
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1