Fontos dokumentumok
SAB5500068
Sigma-Aldrich
Anti-CD44 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP37, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
klón:
SP37, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
technika/technikák:
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
tissue culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP37, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, dog
technika/technikák
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD44(960)
Általános leírás
CD44 is a cell surface glycoprotein expressed on lymphocytes, monocytes, and granulocytes. CD44 is also known as homing cell adhesion molecule (H-CAM), Phagocytic glycoprotein-1 (PgP-1), ECM-III, HUTCH-1, or Hermes-1. CD44 has been implicated in cell migration, in lymphocyte homing, and in tumor metastasis
Immunogén
Synthetic peptide corresponding to human CD44.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody supplied as tissue culture supernatant in TBS/1% BSA buffer pH 7.5 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)