07-2126
Anti-phospho-FOXO1 Antibody (Thr24)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Forkhead box protein O1, Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr24)
Géninformáció
human ... FOXO1(2308)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-FOXO1 (Thr24) in HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated.
Cél megnevezése
Calculated molecular weight is 70 kDa FOXO1 has been shown to migrate to ~78 kDa in western blots (Kamei, Y., et al. (2004). JBC. 279(39):41114-41123).
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate untreated and BMP2-treated
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1