Fontos dokumentumok
P7962
Monoclonal Anti-PSTAIR antibody produced in mouse
clone PSTAIR, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CDC2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PSTAIR, monoclonal
molekulatömeg
antigen 33-34 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
mouse, Japanese quail, human, amago salmon, eel, starfish, lily, carp, onion, goldfish, monkey, Xenopus, ciliates
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000 using a COS-7 cell extract
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDC2(983)
mouse ... Cdc2a(12534)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- western blot analysis
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg