16-232
Anti-α-Tubulin Antibody, clone DM1A, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone DM1A, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Alpha-tubulin 3, Tubulin B-alpha-1, Tubulin alpha-3 chain, tubulin, alpha 1a, tubulin, alpha 3, tubulin, alpha, brain-specific
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DM1A, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, guinea pig, human, pig, bovine, avian
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
2 µg/mL of a previous lot detected α-Tubulin in RIPA lysates from A431 cells.
Immunocytochemistry:
2 µg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for α-Tubulin in HeLa cells.
Minőség
Flow Cytometry:
0.2 μg of this lot detected α-Tubulin in fixed and permeabilized rat L6, Jurkat, and A431 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Liquid at 2-8°C.
Tárolás és stabilitás
Do Not Freeze. Do not store the material diluted.
For maximum recovery of product, centrifuge original vial prior to removing cap.
Analízis megjegyzés
Negative Control: Catalog # 16-240, Normal Mouse IgG, Alexa Fluor™ 488-conjugate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
A hibaelhárítási útmutató megoldásokat kínál a gyakori áramlási citometriás problémákra, biztosítva a jobb elemzési teljesítményt.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Protocols
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Ismerje meg az áramlási citometriás protokollok legfontosabb lépéseit, hogy a következő áramlási citometriás kísérletet könnyedén elvégezhesse.