07-1221
Anti-PP2A-B′ (B56) Antibody
from rabbit
Szinonimák:
PP2A phosphatase activator, PP2A, subunit B′, PP2A, subunit B′, PR53 isoform, Phosphotyrosyl phosphatase activator, protein phosphatase 2A activator, regulatory subunit 4, protein phosphatase 2A, regulatory subunit B′, protein phosphatase 2A, regulatory
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse, bovine
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PTPA(5524)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Kinases & Phosphatases
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500-1:1,500 dilution of this antibody detected PP2A-B′ (B56) in 10 μg of multiple cell lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HeLa Cell Lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2