MAB2600
Anti-Glypican-1 Antibody, clone 4D1
clone 4D1, from mouse
Szinonimák:
glypican 1, glypican proteoglycan 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4D1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GPC1(2817)
rat ... Gpc1(58920)
Általános leírás
cell-associated forms, including syndecans, glypicans, and secreted extracellular matrix forms, such as perlecan. Glypicans contain six family members to date and are proteins bound to the outer surface of the plasma membrane by a glycosyl-phosphatidylinositol anchor and involved in cellular adhesion and migration and function as accessory molecules for signaling receptors, (Filmus, 2008 & Gui, 2006). Current publications indicate the main function of membrane-attached glypicans is to regulate the signaling of Wnts, Hedgehogs, fibroblast growth factors and bone morphogenetic proteins (BMPs), (Filmus, 2008).
Glypican-1 (GPC1) is over-expressed in human gliomas and appears to have a greater capability of promoting FGF-2 signaling in some gliomas versus HSPGs in normal astrocytes. Additional observations suggest that GPC1 can impact the growth of pancreatic cancer cells by attenuating tumor angiogenesis, (Whipple, 2008).
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A 1:50 dilution of a previous lot detected strong cytoplasmic staining of tumor cells in formalin-fixed, paraffin-embedded gangliobastoma tissue sample. There was negative staining of normal, uninvolved cells.
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
PC-12 cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1