06-562
Anti-erbB-2/HER-2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
CD340 antigen, CD340 antigen, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, c-erb B2/neu protein, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog),
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
monkey, human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
rat ... Erbb2(24337)
rhesus monkey ... Erbb2(697573)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
4 μg of a previous lot immunoprecipitated erbB-2/HER-2 from 600 μg MCF-7 RIPA lysate, and previously in A431, LNCaP, and c-erbB-2 transfected 3T3/NIH RIPA lysate.
Immunohistochemistry:
A previous lot of antibody has been reported by an independent laboratory, to detect erbB-2/HER-2 in frozen and formalin/paraffin sections of rat breast.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Her-2 on 10 μg of HEK293 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
A431 cells, HEK293, Jurkat, MCF7 cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2