Fontos dokumentumok
04-1570-I
Sigma-Aldrich
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) Antibody, clone 4E12
culture supernatant, clone 4E12, from rat
Szinonimák:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
Méret kiválasztása
100 μL
148 000,00 Ft
148 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 07.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
148 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
148 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 07.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4E12, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer7)
Géninformáció
human ... POLR2B(5431)
Általános leírás
RPB1 (RNA polymerase II subunit B1) is the catalytic component of RNA polymerase II which synthesizes mRNA and non-coding RNAs. During transcription, elongation is influenced by the phosphorylation status of the C-terminal domain (CTD) of RPB1, which acts as an assembly platform for factors regulating transcription initiation, elongation, termination and mRNA processing. Phosphorylation occurs mainly at residues ′Ser-2′ and ′Ser-5′ of the tandem 7 residue repeats in the C-terminal domain (CTD), which activates Pol II. This phosphorylation also can occur at ′Ser-7′ of the heptapepdtide repeat. This antibody recognizes the ′Ser-7′ CTD residue of RPB1.
Egyediség
Demonstrated to react with human RBP1 in Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
This antibody recognizes RNA polymerase II subunit B1 phosphorylated at Ser7 of the C-terminal domain (CTD).
Immunogén
Epitope: Phosphorylated Ser7 of the C-terminal domain (CTD)
Ovalbumin-conjugated linear peptide corresponding to human RNA polymerase II subunit B1 phosphorylated at Ser7 of the C-terminal domain (CTD).
Alkalmazás
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) Antibody, clone 4E12 is a highly specific rat monoclonal antibody & that targets RNA Polymerase & has been tested in western blotting.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to immunoprecipitate RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-5) in ChIP (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780-1782.).
Demonstrated to react with human RBP1 in Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Minőség
Evaluated by Western Blotting in untreated and lambda phosphatase treated NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) in 10 μg of untreated NIH/3T3 cell lysate.
Cél megnevezése
~220 kDa observed
Kapcsolódás
Replaces: 04-1570
Fizikai forma
Rat monoclonal IgG1κ with 0.05% sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Emily Brookes et al.
Cell stem cell, 10(2), 157-170 (2012-02-07)
Polycomb repressor complexes (PRCs) are important chromatin modifiers fundamentally implicated in pluripotency and cancer. Polycomb silencing in embryonic stem cells (ESCs) can be accompanied by active chromatin and primed RNA polymerase II (RNAPII), but the relationship between PRCs and RNAPII
Xiaohong Zhao et al.
Cell reports, 34(11), 108870-108870 (2021-03-18)
Ibrutinib, a bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor, provokes robust clinical responses in aggressive mantle cell lymphoma (MCL), yet many patients relapse with lethal Ibrutinib-resistant (IR) disease. Here, using genomic, chemical proteomic, and drug screen profiling, we report that enhancer remodeling-mediated
Jiajun Zhang et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(11), 2681-2692 (2020-01-16)
Malignancy of cancer cells depends on the active transcription of tumor-associated genes. Recently, unique clusters of transcriptional enhancers, termed super-enhancers, have been reported to drive the expression of genes that define cell identity. In this study, we characterized specific super-enhancer-associated
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of
Tanaz Sharifnia et al.
Nature medicine, 25(2), 292-300 (2019-01-22)
Chordoma is a primary bone cancer with no approved therapy1. The identification of therapeutic targets in this disease has been challenging due to the infrequent occurrence of clinically actionable somatic mutations in chordoma tumors2,3. Here we describe the discovery of