07-108
Anti-Histone H4 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
Xenopus, mouse, avian, chicken, human, bovine
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... H4C1(617905)
frog ... H4C1(549623)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
0.1-0.5 μg/mL of this lot detected Histone H4 in acid extracts of HeLa cells treated with or without 5 mM sodium butyrate. This lot did not cross react with Histone H2A, Histone H2B or Histone H3.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell extract.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1