OP107
Anti-BRCA1 (Ab-4) Mouse mAb (SD118)
liquid, clone SD118, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SD118, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunoblotting (2 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (2 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg, see application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
HBL-100 or SK-BR3 cells
Egyéb megjegyzések
Cressman, V.L., et al. 1999. Cell Growth Differ.10, 1.
Irminger-Finger, I., et al. 1999. Biol. Chem.380, 117.
Xu, X., et al. 1999. Nat. Genet.22, 37.
Wilson, C.A., et al. 1999. Nat. Genet.21, 236.
Andres, J.L., et al. 1998. Oncogene16, 2229.
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Fan, S., et al. 1998. Int. J. Cancer77, 600.
Gowen, L.C., et al. 1998. Science281, 1009.
Hsu, L.C. and R.L. White. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 12983.
Shen, S.X., et al. 1998. Oncogene17, 3115.
Tulchin, N., et al. 1998. Int. J. Oncol.13, 513.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev11, 1226.
Ruffner, H. and I.M. Verma. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 7138.
Scully, R., et al. 1997. Cell90, 425.
Thakur, S., et al. 1997. Mol. Cell Biol.17, 444.
Wilson, C.A., et al. 1997. Oncogene14, 1.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin Oncol.23, 1.
Chen, Y., et al. 1996. Cancer Res.56, 3168.
Liu, C.Y., et al. 1996. Genes Dev.10, 1835.
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Scully, R., et al. 1996. Science272, 123.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Wilson, C.A. et al. 1996. Nat. Genet.13, 264.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1